Imprimer
Colonnes 8CB/MS CP-Sil™
Fournisseur: VARIAN
CP5860 CP5861 CP5863 CP5864 CP5868
558-0040EA 985 EUR
558-0040 558-0041 558-0042 558-0043 558-0039
Colonnes 8CB/MS CP-Sil™
Colonnes pour chromatographie
Phase de faible ressuage phényle à 5% et diméthyl-polysiloxane à 95%