Imprimer
Colonnes chirales, ChiraDex®
Fournisseur: Merck
1.50117.0001 1.51333.0001 1.51000.0001
1.50117.0001EA 484 EUR
1.50117.0001 1.51333.0001 1.51000.0001
Colonnes chirales, ChiraDex®
Colonnes pour chromatographie
ChiraDex® est une colonne HPLC polyvalente caractérisée par une énantiosélectivité large et elle peut être utilisée pour la séparation des énantiomères de nombreuses classes de substances différentes. ChiraDex® est à base de bêta-cyclodextrine liée par covalence à des particules sphériques de silice et elle est bien adaptée à la séparation chirale des hydrocarbures, des stéroïdes, des phénolesters et de leurs dérivés, des amines aromatiques, des hétérocycles comportant un noyau à 5 chaînons et un noyau à 7 chaînons. Les éluants RP à composition simple peuvent être utilisés dans laMore Product Information