Imprimer
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Tyvek® 600 Plus, CHA5a / CHA6
Fournisseur: DuPont
TYCHA5TWHSM010 TYCHA5TWHMD010 TYCHA5TWHLG010 TYCHA5TWHXL010 TYCHA5TWH2X010 TYCHA5TWH3X010 TYCHA5TWHLG008 TYCHA5TWHMD008 TYCHA5TWHSM008 TYCHA5TWHXL008 TYCHA5TWH2X008 TYCHA5TWH3X008 TYCHA5TGRMD010 TYCHA5TGRLG010 TYCHA5TGR2X010 TYCHA5TGRXL010 TYCHA5TWH4X010 TYCHA5TWH7X010 TYCHA5TWH5X010 TYCHA5TWH6X010 TYCHA5TGRSM010 TYCHA5TGR5X010 TYCHA5TGR6X010 TYCHA5TGR7X010 TYCHA5TGR3X010 TYCHA5TGR4X010 TYCHA5TWHXS010 TYCHA5TWH4X008 TYCHA5TWH5X008 TYCHA5TWH6X008 TYCHA5TWH7X008 TYCHA5TWHXS008 TYCHA5TGRXS010
113-3874EA 272 EUR
113-3874 113-3875 113-3876 113-3877 113-3878 113-3879 113-3894 113-3893 113-3892 113-3895 113-3896 113-3897 113-9701 113-9702 113-9704 113-9703 DUPOTYCHA5TWH4X010 DUPOTYCHA5TWH7X010 DUPOTYCHA5TWH5X010 DUPOTYCHA5TWH6X010 DUPOTYCHA5TGRSM010 DUPOTYCHA5TGR5X010 DUPOTYCHA5TGR6X010 DUPOTYCHA5TGR7X010 DUPOTYCHA5TGR3X010 DUPOTYCHA5TGR4X010 DUPOTYCHA5TWHXS010 DUPOTYCHA5TWH4X008 DUPOTYCHA5TWH5X008 DUPOTYCHA5TWH6X008 DUPOTYCHA5TWH7X008 DUPOTYCHA5TWHXS008 DUPOTYCHA5TGRXS010
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Tyvek® 600 Plus, CHA5a / CHA6
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons Tyvek® sont composées de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning pour un équilibre entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur, mais étanche aux liquides à base d'eau et d'aérosols. Il offre une protection contre les particules et les fibres fines (de taille de 1 micron).
  • Tissu ultra-peu pelucheux, robuste mais léger (<250 g par vêtement)
  • Avec capuche ; élastiqué au visage, aux poignets et aux chevilles (tunneled), élastique collé à la taille
  • Fermeture éclair Tyvek® et rabat de fermeture éclair pour une protection renforcée
  • Rabat de menton auto-adhésif pour une étanchéité parfaite de la combinaison au masque
  • Les boucles de pouce élastiquées empêchent les manches de remonter
  • Coutures cousues et surcollées pour plus de protection et de résistance
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés
  • CHA6 : Avec chaussettes intégrées et rabat de botte supplémentaire jusqu'au genou
Les applications typiques comprennent : Travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication pharmaceutique ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité, ainsi que dans les applications médicales et en cas d'exposition à des risques biologiques.
Poids: 41,5 g/m² (blanc); 44 g/m² (vert).
Certifications: Type 4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III.
Conditionnement: Emballage individuel, avec étiquette indiquant la taille sur chaque sachet.