Imprimer
Combinaisons antistatiques, Mutex2
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
4180002/S 4180002/XXXL
113-1662EA 0 EUR
113-1662 113-1667
Combinaisons antistatiques, Mutex2
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons avec film microporeux respirant  aux propriétés antistatiques sont adaptées aux applications exigeantes (production en salle blanche, microélectronique, manipulation de produits chimiques, nettoyage industriel). La membrane spéciale non tissée rend la combinaison extrêmement hydrofuge.
  • Membrane hydrofuge perméable à l'air pour un meilleur confort, même après une longue durée d'utilisation
  • Sans coutures aux bras et aux épaules pour une meilleure protection
  • Fermeture à glissière extra-longue (820 mm) à double curseur montant jusqu'au menton
  • Surface antistatique à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Avec capuche et élastiques aux poignets et aux chevilles
Couleur: blanc
Certifications: Type 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Cat. III