Imprimer
Vestes, Tyvek® 500, modèle PP33
Fournisseur: DuPont
TYPP33SWHLG005 TYPP33SWHMD005 TYPP33SWHXL005 TYPP33SWH2X005
113-3885EA 421 EUR
113-3885 113-3884 113-3886 113-3887
Vestes, Tyvek® 500, modèle PP33
Vêtements à usage unique
Ces vestes sont composées de Tyvek®, un tissu en polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning. Le tissu Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais est étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Tissu faiblement pelucheux
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
  • Capuche et fermeture à glissière
  • Coutures piquées (internes)
Typical applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up.
Couleur: blanc
Certifications: (EU) 2016/425; partial body chemical protective clothing, cat III, Type PB [6-B]; EN 14126.
Conditionnement: 50 per box, bulk packed.