Imprimer
Blouses de laboratoire, Tyvek® 500
Fournisseur: DuPont
TYPL30SWHLG53P TYPL30SWHMD53P TYPL30SWHXL53P TYPL30SWH2X53P TYPL30SWHLG52P TYPL30SWHMD52P TYPL30SWHSM005 TYPL30SWHXL52P TYPL30SWH2X52P TYPL30SWHLG5NP TYPL30SWHMD5NP TYPL30SWHXL5NP TYPL30SWH2X5NP
113-0467EA 340 EUR
113-0467 113-0468 113-0469 113-0470 113-0471 113-0472 113-3882 113-0473 113-0474 113-0475 113-0476 113-0477 113-0478
Blouses de laboratoire, Tyvek® 500
Vêtements à usage unique
Ces vêtements sont composés de polyéthylène haute densité obtenu selon le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le tissu Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais il est étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Tissu est très faiblement pelucheux
  • Col et coutures internes piquées
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
  • PL30 avec poignets droits, PL309 + PL30NP avec poignets élastiqués (non dissimulés)
  • Disponibles avec fermeture à glissière ou fermeture par boutons-pression, avec ou sans poches
Les applications types sont la manipulation de produits pharmaceutiques, protection contre les produits chimiques, l'assainissement du plomb et de l'amiante, les travaux et opérations de maintenance générale, la peinture par pulvérisation automatique et le nettoyage général.
Couleur: Blanc
Cat. I
Certifications: (EU) 2016/425; partial body chemical protective clothing, Category III, Type PB [6-B]; EN 14126 (barrier to infective agents).
Conditionnement: 50 per box, bulk packed.