Imprimer
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Elasticated Wrist
Fournisseur: VWR Collection
113-8271EA 141 EUR
113-8271 113-8272 113-8273 113-8274
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Elasticated Wrist
Vêtements à usage unique
Ces blouses de laboratoire à usage unique sont en PP non tissé, avec un col en pointe et deux poches latérales. Elles sond idéales pour les applications non critiques.
  • Coutures bordées
  • Poignet élastiqué
  • Fermeture par boutons-pression ou fermeture à glissière (113-8271)
  • Deux poches
Longueur  1 020 mm ; 870 mm (manches)
Poids: 40 g/m²
Couleur: blanc