Imprimer
Blouses de laboratoire, secutex® pro, PP/PE
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30203-90 30204-90 30205-90
114-3433EA 6.3 EUR
114-3433 114-3434 114-3435
Blouses de laboratoire, secutex® pro, PP/PE
Vêtements à usage unique
Les blouses de laboratoire en PP/PE stratifié comportent un double col, des boutons-pression et deux poches latérales.
  • Antistatique
  • Matériau solide permettant de laisser échapper la vapeur pour un meilleur confort
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures de liquides agressifs
Couleur: blanc