Imprimer
Flacons à col large en verre clair ou en verre brun
Fournisseur: GRAVIS
BOO434 B00444B B00464 B00647 B00664 B00454 B00654
215-2602EA 75.6 EUR
215-2602 SPVAB00444B 215-3225 215-3227 215-3229 215-2799 215-3228
Flacons à col large en verre clair ou en verre brun
Flacons Flacons en verre
En verre clair ou brun
  • Bouchons avec 3 joints au choix: TRISEAL (mousse de PE expansé revêtue sur chaque face d'un film de PE), et AS (liège plastifié), (carton non blanchi fabriqué à partir de fibres de bois et, revêtu sur chaque face d'un film de PE) ou Butyl/PTFE
Informations de commande: flacons fournis sans bouchon (à commander séparément).