Imprimer
Bouchons pour flacons à visser selon DIN 168
Fournisseur: KARTELL
15800 15840 15880 16120 16160
217-0483EA 47 EUR
217-0483 217-0484 217-0485 KART16120 KART16160
Bouchons pour flacons à visser selon DIN 168
Capuchons Bouchons pour flacons
En HDPE.
Capuchons à vis standards pour flacons en polyethylene, suivant la norme DIN 168.