Imprimer
Pinces Hoffmann
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5520 5521 5522
229-0341EA 6.8 EUR
229-0341 229-0342 229-0343 229-0344 229-0345 229-0346 229-0350 229-0347 229-0348 229-0349
Pinces Hoffmann
Pinces Clips pour tubes
En laiton nickelé. Ces pinces régulent ou arrêtent le débit.
  • Excellente résistance thermique
  • Vis à tête moletée (serrage normal) et vis papillon (serrage extrême)
  • Nettoyage aisé
Informations de commande: les valeurs de la colonne de largeur de bande font référence à l'espace entre les bras des pinces.