Imprimer
Pince à chaîne
Fournisseur: BOCHEM
5424 5485
241-7411EA 132 EUR
241-7411 BOCH5485
Pince à chaîne
Pinces Pinces à usage général
Cette pince permet la fixation de béchers, ballons, réacteurs et autres récipients de laboratoire sur un statif.
  • Adjustable chain with silicone coating, 70 cm
  • Without bosshead for fixing to rod