Imprimer
Pince à trois doigts
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2800 2801 2802
241-7431EA 12 EUR
241-7431 241-7432 241-7433
Pince à trois doigts
Pinces Pinces à usage général
En zinc moulé sous pression, revêtement poudré.
  • Les pattes des pinces sont recouvertes de plastique permettant de protéger les éléments fixés
  • Sans noix pour une fixation directe au support
  • Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide