Imprimer
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
612-2687EA 65.9 EUR
612-2687 612-2688 612-2689 612-2690
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Étaleurs Étaleurs de cellules
En PP, stériles (conditionnement individuel) ou non stériles (en vrac). Pratiques et économiques, ces étaleurs de cellules sont conçus pour simplifier les travaux de cultures bactériennes. La partie inférieure de l'étaleur présente une surface arrondie totalement lisse, exempte de bords rugueux et d'imperfections. Cela permet même l'étalement d'échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans rayer ni couper le milieu.
  • Suffisamment robuste pour être autoclavés et réutilisés.
  • Largeur : 30 mm (bleu)/60 mm (jaune)