Imprimer
Cartouches SPE SampliQ
Fournisseur: Agilent
5982-1835 5982-4365 5982-2165 5982-2235 5982-1135 5982-4360 5982-1160 5982-2260 5982-2065 5982-2135 5982-2160 5982-1035 5982-1011 5982-2035
549-0592EA 215 EUR
549-0592 549-0596 HEWL5982-2165 549-0587 549-0589 HEWL5982-4360 HEWL5982-1160 549-0588 549-0593 549-0594 549-0595 549-0586 HEWL5982-1011 HEWL5982-2035
Cartouches SPE SampliQ
Colonnes pour chromatographie
Les produits SPE (extraction de phase solide) SampliQ de haute qualité aident l'utilisateur à extraire et à concentrer des échantillons en toute sécurité à partir de matrices complexes, assurant ainsi des résultats rapides, précis et reproductibles dès les premiers essais. La gamme SampliQ propose des phases polymère, des phases silice ainsi que des phases non silice afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs en matière d'extraction de phase solide.
  • Séparations améliorées et simplifiées
  • Augmentation de la durée de vie des colonnes
  • Limites de détection optimisées
Les produits SPE SampliQ sont fabriqués aux Etats-Unis selon des normes strictes (ISO-9001).
Conditionnement: Afin de garantir leur intégrité, tous les produits SampliQ sont conditionnés avec un triple pelliculage et incluent un certificat de performance.