Imprimer
Burettes à zéro automatique de Dr. Schilling, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 97.7 EUR
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Burettes à zéro automatique de Dr. Schilling, Schellbach
Burettes
Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.
  • Bande photophore, graduation de couleur bleue
  • Zéro automatique, remplissage rapide par pression sur le flacon, titration précise grâce à la microvis
Avec flacon: 500 ml pour 5 et 10 ml et 1000 ml pour 15, 25 et 50 ml.