Imprimer
Burettes à robinet droit, Schellbach
Fournisseur: SciLabware
492092 492093 492094 492095 492145 492146 492147 492148
612-0214EA 51.8 EUR
612-0214 612-0215 612-0216 612-0217 612-0218 612-0219 612-0220 612-0221
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes
Verre borosilicaté, classe AS.
  • Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
  • Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Graduations en émaillée bleu
  • Robinet en verre ou en PTFE
DIN 12 700
Certifications: ISO 385