Imprimer
Flacons à col large et fileté
Fournisseur: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
W50 W100 W250 W500 W1000 W2000
215-6001EA 3.3 EUR
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Flacons à col large et fileté
Flacons Flacons en plastique
LDPE, natural colour.
  • Bonne résistance chimique
  • Etanches, résistants aux chocs et souples
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Informations de commande: Please order screw caps separately.