Imprimer
Bouteilles, col étroit, rondes, PFA, avec bouchon à vis
Fournisseur: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 104 EUR
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Bouteilles, col étroit, rondes, PFA, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
En PFA translucide, avec bouchon à visser en PFA.
  • Résistance chimique optimale
  • Thermorésistants de −200 à +250 °C, autoclavables
  • Étanches
Ces flacons présentent une résistance optimale aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Ils sont inertes avec la quasi-totalité des produits chimiques, à l'exception des métaux alcalins fondus, des composés fluorés et des composés halogénés complexes à haute température et sous pression. Ils conviennent à toute application faisant intervenir des liquides.