Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2100-0004 2100-0008 2100-0016 2100-0032
215-7101EA 115 EUR
215-7101 215-7102 215-7103 215-7104
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
FEP, translucide, avec bouchon à vis ETFE.
  • Résistance chimique optimale
  • Thermorésistants de −105 à +150 °C, étanches
  • Autoclavables
Excellente résistance chimique et à la corrosion. Parfaitement adaptés à une utilisation à des températures basses et élevées, à l'analyse des traces et à de nombreuses applications avec des solvants organiques.