Imprimer
Flacons, brun, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2106-0001 2106-0002 2106-0004 2106-0008 2106-0016 2106-0032
215-7231EA 43.5 EUR
215-7231 215-7232 215-7233 215-7234 215-7235 215-7236
Flacons, brun, à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD brun, avec bouchon à visser en PP brun.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C, autoclavables
  • Etanches
Coloration brune pour la protection des substances photosensibles. Utilisables dans le laboratoire pour le prélèvement d'échantillons. Large ouverture pour un remplissage et une distribution rapides de poudres, pâtes et liquides.