Imprimer
VWR®, Flacons à col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR Collection
215-5680EA 81.5 EUR
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, Flacons à col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
LDPE.
  • Colorés en brun pour protéger les substances photosensibles
  • Etanches, résistant aux chocs et souples
Adaptés à l'échantillonnage, au stockage, et au transport de liquides, milieux pâteux et granulés. Le col large permet un remplissage et un nettoyage aisés.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable