Imprimer
Pissettes, à col large avec bouchons de couleur, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WGW233P WGW237P WGW239P WGW235P WGW230P WGW236P WGW232P WGW234P WGW238P WGW231P WGW443P WGW444P WGW445P WGW446P WGW447P WGW229P
215-0070EA 38.1 EUR
215-0070 215-0072 215-0074 215-0075 215-0596 215-0598 215-0069 215-0071 215-0073 215-0068 215-0601 215-0602 215-0603 215-0604 215-0605 AZLOWGW229P
Pissettes, à col large avec bouchons de couleur, Azlon®
Flacons Pissettes
Flacon en PE-BD avec bouchon vaporisateur en PP
  • Les bouchons sont équipés de buses de jet précises pour un contrôle très fin
  • Codage couleur pour une identification aisée
  • Disponibles dans trois tailles et cinq couleurs
Flacons à col large pour un remplissage simple. Équipés de bouchons avec code couleur qui aident à maintenir la forme en cours d'utilisation.