Imprimer
Bouchons pour flacons à col étroit en aluminium
Fournisseur: TOURNAIRE-EMBALLAGE
1026 1659 1664
TOUR1026EA 1.3 EUR
TOUR1026 216-5257 216-5258
Bouchons pour flacons à col étroit en aluminium
Capuchons Bouchons pour flacons
PP ou PE, blanc.
  • Uniquement pour des flacons de 50 – 4000 ml
  • L'insert Aluthene garantit une étanchéité complète, même en présence de milieux agressifs
  • Bouchon avec bague d'inviolabilité