Imprimer
Bottles, narrow neck, round, PPCO, with screw caps, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 18.3 EUR
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Bottles, narrow neck, round, PPCO, with screw caps, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PPCO translucide, bouchon en PP
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à +121 °C, autoclavables avec ou sans contenu
  • Résistance élevée à la cassure, étanches
Pour le stockage et au transport de liquides.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.