Imprimer
Flacons, col étroit, ronds, PEHD, avec bouchon à vis, stériles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342002-9025 342002-9050 342089-0001 342089-0002 342089-0004 342089-0008 342089-0016 342089-0032
215-1163EA 1080 EUR
215-1163 215-1164 215-1169 215-1170 215-1171 215-1173 215-1180 215-1181
Flacons, col étroit, ronds, PEHD, avec bouchon à vis, stériles, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide avec bouchon à visser en PP blanc
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistantes de −100 à +120 °C
  • Etanches
Fabriqués et conditionnés en conditions de salle blanche afin de minimiser la contamination par des particules biologiques. Non toxiques et non pyrogènes. Stérilisés aux rayons gamma. Emballés sur des plateaux sous film.
Compliant with the requirements of USP class VI.
Certifications: Respectent les exigences de la norme USP, classe VI.