Imprimer
Flacons carrés à col étroit fileté
Fournisseur: MUELLER KREMPEL
14.258.01 14.258.02 14.258.03 14.258.04
215-8331EA 1.8 EUR
215-8331 215-8332 215-8333 215-8334
Flacons carrés à col étroit fileté
Flacons Flacons en plastique
En LDPE translucide sans bouchon à vis. Particulièrement adaptés au stockage et au transport de liquides. Gradués.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à +80 °C
  • Stries latérales pour une meilleure prise
Informations de commande: Flacons livrés sans bouchons. Pour des bouchons adaptés, voir article 215-9226 (125/500 et 1000 ml) + MUEL14.063.01 pour 250 ml.