Imprimer
Flacons à col étroit avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 126 EUR
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Flacons à col étroit avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PFA translucide, avec bouchon en PFA.
  • Résistance chimique optimale
  • Thermorésistants de −270 à +250 °C, autoclavables
  • Étanches
Résistance optimale aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Inertes avec la quasi-totalité des produits chimiques, à l'exception des métaux alcalins fondus, des composés fluorés et des composés halogénés complexes à haute température et sous pression.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.