Imprimer
Wide neck jars, tall form with twist-thread
Fournisseur: MUELLER KREMPEL
14.026.21 14.026.22 14.026.23 14.026.26 14.026.00 14.026.13 14.026.14 14.026.05 14.026.36
216-3600EA 44.1 EUR
216-3600 216-3601 216-3602 216-3603 MUEL14.026.00 MUEL14.026.13 MUEL14.026.14 MUEL14.026.05 MUEL14.026.36
Wide neck jars, tall form with twist-thread
Pots Pots à usage général
En verre transparent
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour une utilisation dans des applications sans charge thermique élevée
Idéalement adapté à l'échantillonnage, au stockage et au transport de poudres, de pâtes et de liquides.
Informations de commande: Les couvercles doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable