Imprimer
Barboteurs, modèle Drechsel, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
41101 41100 41102 41103 41104
201-1901EA 63.4 EUR
201-1901 201-0922 201-0923 201-0924 201-0925
Barboteurs, modèle Drechsel, VitraPOR®
Flacons Flacons-laveurs
DURAN®, borosilicate glass, clear, with PBT screw caps.
  • Avec filtre en verre fritté de porosité 1 (diamètre du disque fritté 25 mm)
  • Tous les composants du système peuvent être commandés séparément
  • Résistance chimique et résistance à la température excellentes
Comprend des barboteurs avec filetage DIN GL 45, polyvalents - bouchon à vis et 2 connecteurs de tuyau fabriqués à partir de PP avec filetage