Imprimer
Flacon compte-gouttes de type Lucas avec filetage
Fournisseur: Müller + Krempel
215-9102EA 78.5 EUR
215-9102 215-9104 215-9103 215-9106 MUEL14.196.01 215-3583 MUEL14.196.02
Flacon compte-gouttes de type Lucas avec filetage
Flacons Flacons compte-gouttes
En verre ambré, sans fermeture.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • À utiliser avec des applications n'impliquant pas de contraintes thermiques importantes
  • Commander les bouchons à vis et les distributeurs compte-gouttes séparément
Le verre ambré protège les substances photosensibles.