Imprimer
Flacons pour oxygène dissous
Fournisseur: HIRSCHMANN
6500183 6500187
612-2794EA 42.5 EUR
612-2794 215-1245
Flacons pour oxygène dissous
Flacons Flacons pour oxygène dissous
Bouteilles d'oxygène selon Winkler, avec étiquette d'inscription blanche.
  • Capacité ajustée indiquée sur chaque flacon
  • Numéro de série mentionné sur le flacon et le bouchon
  • Eétiquette dépolie pour inscriptions