Imprimer
Flacons pour oxygène dissous selon Winkler
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05605049 05605037
528-1203EA 37.7 EUR
528-1203 528-1205
Flacons pour oxygène dissous selon Winkler
Flacons Flacons pour oxygène dissous
Verre, transparent.
  • Étiquette d'inscription de couleur blanche
  • Bouchon rodé NS oblique
  • Une pince pour bouchon est disponible en option
Pour la détermination de la teneur en oxygène dissous dans l'eau selon Winkler. La capacité est gravée sur le flacon avec une précision de ±0,01 ml. Chaque flacon est calibré individuellement avec son bouchon (non interchangeable). Chaque ensemble bouchon et flacon est identifié avec le même numéro de série.