Imprimer
Bonbonnes à col large, PEBD, avec bouchon à vis et robinet, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2318-0010 2318-0020 2318-0050 2318-0065 2318-0130
216-4406EA 73.3 EUR
216-4406 216-4407 216-4408 216-4409 216-4410
Bonbonnes à col large, PEBD, avec bouchon à vis et robinet, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-BD translucide avec bouchon à visser en PP blanc et robinet de vidange en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistantes de −100...+80 °C
  • Etanches
Pour le stockage et la distribution d'eau distillée, de réactifs et d'acides. Avec graduation. Pour une solidité et une étanchéité accrues, le robinet de vidange est intégré dans la bonbonne et non soudé. Les bonbonnes de 10, 20 et 25 litres sont munies de poignées de chaque côté de l'ouverture.