Imprimer
Bouchons à vis avec inserts en silicone, système Top Works™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 363 EUR
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Bouchons à vis avec inserts en silicone, système Top Works™, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, blanc, avec inserts en silicone galvanisés au platine.
  • Très bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +135 °C, autoclavables
  • Le système Top Works™ comprend les versions avec deux ou trois connexions de port solides
  • Adaptés pour le transfert aseptique de liquides à partir de la plupart des bouteilles et bonbonnes Nalgene®
Les tuyaux en silicone galvanisés au platine sont soudés à travers le bouchon pour former un système de fermeture d'une seule pièce.