Imprimer
VWR® Bossheads
Fournisseur: VWR Collection
241-0119EA 569 EUR
241-0119 241-0120
VWR® Bossheads
Pinces Noix de serrage
Pour l'assemblage de tiges de Ø 12, 13 et 16 mm.
  • Bossheads peuvent être entièrement ouvertes ; cela permet à la tige d'être solidement fixée dans la position souhaitée
  • Facile à assembler et à démonter au moyen d'une clé Allen (en option, 241-0053)
  • Excellente résistance chimique, robuste
* une noix en acier inoxydable fixée sur une tige en acier inoxydable reste immobile si elle est soumise à une force de rotation < 3,5 Nm.