Imprimer
Noix de serrage
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2421 2420
241-7231EA 22.8 EUR
241-7231 USBE2420
Noix de serrage
Pinces Noix de serrage
Pour tige jusqu' à Ø 13 mm. Vis en laiton nickelé.
  • Pour tige jusqu' à Ø 13 mm
  • Vis en laiton nickelé