Imprimer
Capsules de pesée
Fournisseur: Novelis
3100250 3206644 3100251 450280 3201963
611-9014EA 35.7 EUR
611-9014 611-9015 611-9016 611-3242 ALCN3201963
Capsules de pesée
Nacelles Nacelles de pesée
En aluminium à bord incliné.
Type A: fond lisse et bord renforcé.
Type B: bord plissé.