Imprimer
Béchers thermostatiques, forme haute
Fournisseur: SciLabware
1025/22SC 1025/18SC 1025/28SC 1025/10SC
213-0042EA 499 EUR
213-0042 213-0052 213-0054 213-0373
Béchers thermostatiques, forme haute
Béchers
PYREX®, borosilicate glass, without spout.
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Avec pas de vis et raccords filetés pour tuyau souple. Olives de 11 mm de Ø  ext. pour béchers de 250 et 600 ml et olives de 14 mm de Ø ext. pour béchers de 1 000 et 2 000 ml
Pour la thermostatisation de liquides. Le liquide de thermostatisation est pompé dans le conteneur à double paroi à l'aide d'un thermostat de circulation.