Imprimer
Béchers, forme basse, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211060701 211060804 211061406 211061706 211062402 211062908 211063604 211064103 211064806 211065305 211065408 211066301 211066807 211067306 211068602
213-1101EA 9.3 EUR
213-1101 213-1102 213-1103 213-1104 213-1105 213-1106 213-1107 213-1108 213-1109 213-1110 213-1111 213-1112 213-1113 213-1114 213-1115
Béchers, forme basse, DURAN®
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).
Avec numéro de lot imprimé.
ISO 3819 (sauf 213-1115).