Imprimer
Paniers pour autoclavage
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6917-0127 6917-0150 6917-0230
489-2150EA 31.8 EUR
489-2150 489-2151 489-2152
Paniers pour autoclavage
Paniers Paniers autoclavables
En PP.
  • Smooth surfaces will not scratch plastic or glass
  • Provides airflow for venting and drying
  • Three sizes available
  • Nestable for storage
Ces paniers autoclavables sont conçus pour contenir du consommables pendant l'autoclavage et le lavage.
Couleur: blanc