Imprimer
Sacs à fermeture adhésive pour déchets, Biohazard
Fournisseur: Alpha Packaging
121103 121104 121105
129-1931EA 145 EUR
129-1931 129-0398 129-0399
Sacs à fermeture adhésive pour déchets, Biohazard
Sachets Sacs à déchets
Sacs jaunes en polyéthylène non-autoclavables. Livrés dans des distributeurs.
En PE, épaisseur 62,5 µm (gauge 250).
  • Avec rabat adhésif pour une fermeture permanente
  • Pour transporter les sacs en toute sécurité, retirer la protection arrière et sceller le rabat
  • Avec messages de sécurité en anglais, allemand et français, et symbole “Biohazard” imprimé