Imprimer
Sachets autoclavables transparents, Clavies®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H131820812 H131821010 H131852436 H131851224 H131852430 H131820810 H131820815 H131821012
129-1017EA 149 EUR
129-1017 129-4950 129-1021 129-1019 129-1020 129-1016 129-1018 129-1107
Sachets autoclavables transparents, Clavies®, SP Bel-Art
Sachets autoclavable en PP transparent, épaisseur 50 µm, pour jeter les boîtes de Petri, les filtres à membrane, les plaques de culture cellulaire, les flacons de culture cellulaire, les pipettes...
  • Pour la récupération en toute sécurité de déchets contaminés
  • Les trois plus grandes tailles peuvent respectivement contenir 65, 200 et 240 boîtes de Pétri standard
  • Autoclavables à 135 °C