Imprimer
Bags, biohazard, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F131641419 F131641923 F131642535 F131643138 F131643848 F131651419 F131651923 F131652535 F131653138 F131653748
129-1000EA 301 EUR
129-1000 129-1001 129-1002 129-1003 129-1004 129-1005 129-1006 129-1007 129-1061 129-1008
Bags, biohazard, SP Bel-Art
Sachets Sacs à déchets
Bags, in PP, 38 or 50 µm thick, orange, with 'Biohazard' symbol.
  • Indicateur de stérilisation imprimé, virant au noir après autoclavage
  • Symbole biohazard noir
Type A: PP bags autoclavable to 135 °C, thickness: 38 µm.
B: modèle renforcé avec un polymère (épaisseur: 20 µm), autoclavable à 121 °C