Imprimer
Film Kodak X-OMAT® LS
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH
1611342 8646770
730-3212EA 0 EUR
730-3212 730-3236
Film Kodak X-OMAT® LS
Films autoradiographiques Films
Vous pouvez utiliser le film X-OMAT® LS, économique, teinté en bleu lorsque vous n'avez pas besoin de la performance maximale des films BioMax® MR, BioMax® MS ou X-OMAT® AR. Le film X-OMAT® LS convient pour l'utilisation avec tous les isotopes et sondes chimiluminescentes; cependant, le film donne une sensibilité de détection moins significative que les films autoradiographiques BioMax®, résultant en des temps d'exposition plus longs.
  • Economique
  • Convient aux traitements manuels et automatiques
Traitement en chambre noire: Le film X-OMAT® LS devra être manipulé à l'abri de la lumière en utilisant un filtre inactinique KODAK, GBX-2 équipé d'une ampoule de 7,5 ou 15 watts uniquement (d'autres filtres inactiniques ou des ampoules de plus fort voltage résulteraient en une augmentation du bruit de fond et/ou en une exposition de l'image non souhaitée. Ce filtre inactinique devra toujours être positionné à au moins 1,20 m du film. Réduit la durée si le film est utilisé dans des conditions inactiniques.
Conditionnement: Feuilles non entrelacées, 50 par boîte.