Imprimer
Disques en feuille en aluminium
Fournisseur: Korff
60206 60216 60289 60210 60220 60214 60272 60313 60312 60222 60232 60236 60271 60204 60235
611-9001EA 81.8 EUR
611-9001 611-9004 KORF60289 291-0050 291-0052 291-0051 KORF60272 KORF60313 KORF60312 KORF60222 KORF60232 KORF60236 KORF60271 KORF60204 KORF60235
Disques en feuille en aluminium
Feuilles d'aluminium
Aluminium pur, 99,0 à 99,5%.
  • Grands emballages économiques
  • Du papier est inséré entre les disques pour faciliter la manipulation
  • Stockage et retrait du distributeur aisés
Peut être utilisé pour un large éventail de travaux de laboratoire.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable