Imprimer
Feuille d'aluminium, découpes
Fournisseur: Korff
60608 60278 60609 60629 60603 60642 60634 60631 60279 60619 60646 60265 60605 60612 60639 60282 60610
291-0029EA 45.9 EUR
291-0029 291-0030 291-0031 KORF60629 KORF60603 KORF60642 KORF60634 KORF60631 KORF60279 KORF60619 KORF60646 KORF60265 KORF60605 KORF60612 KORF60639 KORF60282 KORF60610
Feuille d'aluminium, découpes
Feuilles d'aluminium
Aluminium pur, 99,0 à 99,5%, doux.
  • Étanchéité à la vapeur d'eau, au gaz et à l'oxygène
  • Résistance à la graisse, à l'humidité et à l'eau
  • Résistance à la chaleur et au feu, non combustibles
Idéales pour le conditionnement, la protection et l'isolation. Hygiéniques et sans risque physiologique. Résistantes à la plupart des produits chimiques. Conditionnées avec une couche intermédiaire en papier.