Imprimer
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 mol/l en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 74.8 EUR
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 mol/l en solution aqueuse, Supelco®
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)