Imprimer
Murexide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.06161.0005 1.06161.0025
1.06161.0005EA 86.7 EUR
1.06161.0005 1.06161.0025
Murexide, Supelco®
Murexide
Formule: C₈H₈N₆O₆
MW: 284.19 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012777
Numéro CAS: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20 °C)
Molar Mass 284.19 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5 (1 g/l, H2O, 20 °C)