Imprimer
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.06084.0001 1.06084.0005
1.06084.0001EA 218 EUR
1.06084.0001 1.06084.0005
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 460 g/l (20 °C)
Melting Point 844.76 g/mol
Molar Mass 570 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)